Learn More
3-bromo-1-triméthylsilyl-1 -propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15430278
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
38002-45-8
C6H11BrSi
191.143
MFCD00134460
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
642589
(3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)C#CCBr
38002-45-8
C6H11BrSi
191.143
MFCD00134460
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
642589
(3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)C#CCBr
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne is used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It acts as a propargylating agent and used for the alkylation of dianion of beta-keto esters at gamma-carbon. It plays an important role in the synthesis of allenic alcohols and terminal conjugated enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le3-bromo-1-triméthylsilyl-1-propyne est utilisé dans la préparation de dérivés de l’acide tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique. Il agit comme agent de propargylation et est utilisé pour l’alkylation de dianions d’esters bêta-céto au carbone gamma. Il joue un rôle important dans la synthèse des alcools alléniques et des énynes conjugués terminaux.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 44°C to 45°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne
Quantité 5 g
Formule linéaire BrCH2C≡CSi(CH3)3
Beilstein 2037650
Point d’éclair 63°C (145°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.483
Densité 1.17