Learn More
3-bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-1-propanol |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.6000g/mL |
Point d’ébullition | 62.0°C (5.0 mmHg) |
Point d’éclair | 65°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Afficher plus |
Nom du produit
3-bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu