Learn More
3-bromo-1,1,1-trifluoroacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125270
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1, 1, 1-trifluoroacetone
Note relative au nom 97%
CAS 431-35-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.8300g/mL
Point d’ébullition 87°C
Point d’éclair 5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H2BrF3O
Formule linéaire CF3C(O)CH2Br
Indice de réfraction 1.3750 to 1.377
Numéro MDL MFCD00039237
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.83
Synonyme 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)CBr
Nom IUPAC 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 190.95
CID PubChem 79008
Poids de la formule 190.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.