Learn More
3-Benzyl-5-chlorométhyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15444708
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51802-77-8
Formule moléculaire C10H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.645
Numéro MDL MFCD08273449
Clé InChI RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
CID PubChem 8027132
Nom IUPAC 3-benzyl-5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Quantité 2 g
Poids de la formule 208.65
Pourcentage de pureté 97%