Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3’-azide-3’-désoxythymidine ; 98 % Code produit.: 15496739
Thermo Scientific Chemicals 3’-azide-3’-désoxythymidine ; 98 %
Code produit. 15496739
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15496739
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65127.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent antiviral
3'-Azido-3'-deoxythymidine is a Anti-viral agent, and also used as a reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus that blocks the incorporation of nucleotides into growing DNA strands. Useful for antiviral and anticancer studies. 3?-Azido-3?-deoxythymidine enters CNS by diffusion and causes irreversible telomere shortening.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3′-azido-3′-désoxythymidine est un agent antiviral qui est également utilisé comme inhibiteur de la transcriptase inverse. Celle-ci est efficace dans le cas du VIH-1 puisqu’elle bloque l’incorporation de nucléotides dans les brins d’ADN en croissance. Utile pour les études antivirales et anticancéreuses. La 3′-azido-3′-désoxythymidine pénètre dans le système nerveux central par diffusion et provoque un raccourcissement irréversible du télomère.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30516-87-1
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00006536
Clé InChI HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonyme azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 455007
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Point de fusion 113°C to 115°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3595791
Sensibilité Light sensitive; Very Hygroscopic
Merck Index 1410123
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 267.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ19K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ65127.03,J65127.14,J65127.06
Numéro de lotQ19I031 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/04/2022 Catalog NumberJ65127.03,J65127.14,J65127.06
Numéro de lotQ25E012 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65127.03,J65127.14,J65127.06
Numéro de lotI04Y028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65127.03,J65127.14,J65127.06
Numéro de lotU14A054 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65127.03,J65127.14,J65127.06
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 3’-azide-3’-désoxythymidine ; 98 % >