Learn More
3’-Azido-3’-désoxythymidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15206068 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15206068
Marque: Thermo Scientific Acros 454980250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30516-87-1
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00006536
Clé InChI HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonyme azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 455007
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Point de fusion 118.0°C to 120.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Merck Index 15,10322
Poids de la formule 267.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.