Learn More
Chlorhydrate de 3-aminotétrahydro-1H-1lambda∼6∼-thiophène-1,1-dione, Tech., Thermo Scientific™ Code produit.: 10739183
Chlorhydrate de 3-aminotétrahydro-1H-1lambda∼6∼-thiophène-1,1-dione, Tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10739183
250 mg, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10739183
Marque: Thermo Scientific Maybridge RJC02399CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 51642-03-6
Formule moléculaire C4H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.64
Numéro MDL MFCD00456584
Clé InChI MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2795201
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC hydrogène 3-amino-1λ⁶-thiolane-1,1-dione chlorure
Poids de la formule 171.65
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorhydrate de 3-aminotétrahydro-1H-1lambda∼6∼-thiophène-1,1-dione, Tech., Thermo Scientific™ >