Learn More
Dichlorhydrate de 3-aminoquinuclidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10173140
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6530-09-2
Formule moléculaire C7H14N2·2ClH
Poids moléculaire (g/mol) 199.12
Numéro MDL MFCD00137395
Clé InChI STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
ChEBI CHEBI:47953
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 321°C to 323°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Synonyme 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC Acide(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohéxanoïque
CID PubChem 65041
Poids de la formule 199.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.