Learn More
3-aminoquinoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616914
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 580-17-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00006772
Clé InChI SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoquinoline, 3-quinolinamine, 3-quinolylamine, 3-quinolineamine, quinoline, 3-amino, quinolin-3-ylamine, 3-amino quinoline, unii-98ovl5k3r4, quinolin-3-yl-amine, ccris 1678
CID PubChem 11375
Nom IUPAC quinoline-3-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminoquinoline
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91.0°C to 94.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 22, I, 638
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux