Learn More
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10677502
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677502
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10677502
Marque: Thermo Scientific Acros 151080050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 919-30-2
Formule moléculaire C9H23NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 221.37
Numéro MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clé InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 13521
Nom IUPAC 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropyltriethoxysilane
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9420g/mL
Point d’ébullition 217.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 5 g
Beilstein 04,IV,4273
Gravité spécifique 0.942
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 221.37
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0446991 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number151080025,151081000,151080050,151085000
Numéro de lotA0444759 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2024 Catalog Number151080025,151081000,151080050,151085000
Numéro de lotA0438741 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog Number151080025,151081000,151080050,151085000
Numéro de lotA0432135 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number151080025,151081000,151080050,151085000
Numéro de lotA0446991 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number151080025,151081000,151080050,151085000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Aminopropyltriethoxysilane
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    22
    Minutes
    22
    Secondes
    51
Nom du produit
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >