Learn More
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10668429
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10668429
100 ml, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10668429
Marque: Thermo Scientific Acros 430941000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 919-30-2
Formule moléculaire C9H23NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 221.37
Numéro MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clé InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltriéthoxysilane, 3-aminopropyl triéthoxysilane, 3-triéthoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine,3-triéthoxysilyl, 3-triéthoxysilyl propylamine, Propylamine3,-triéthoxysilyl, Triéthoxy3-aminopropyl silane, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 13521
Nom IUPAC 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-aminopropyltriéthoxysilane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9420 g/ml
Point d’ébullition 217.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.4200 à 1.4220
Quantité 100 ml
Gravité spécifique 0.942
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : soluble dans le chloroforme
Poids de la formule 221.37
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449641 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number430948000,430941000
Numéro de lotA0466876 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number430948000,430941000
Numéro de lotA0466876 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number430948000,430941000
Numéro de lotA0449641 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2023 Catalog Number430948000,430941000
Numéro de lotA0400048 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number430948000,430941000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    1
    Minutes
    33
    Secondes
    35
Nom du produit
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >