Learn More
3-Aminopentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 616-24-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.17 |
Numéro MDL | MFCD00008096 |
Clé InChI | PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane |
CID PubChem | 12019 |
ChEBI | CHEBI:84248 |
Nom IUPAC | pentan-3-amine |
SMILES | CCC(N)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10753065
|
Thermo Scientific Acros
183700050 |
5 g | Flacon en verre |
27.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10360594
|
Thermo Scientific Acros
183700250 |
25 g | Flacon en verre |
86.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10320644
|
Thermo Scientific Acros
183701000 |
100 g | Flacon en verre |
246.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
616-24-0 | |
87.17 | |
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N | |
12019 | |
pentan-3-amine |
C5H13N | |
MFCD00008096 | |
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane | |
CHEBI:84248 | |
CCC(N)CC |
Specifications
3-Aminopentane | |
98.0 | |
Incolore à jaune | |
89.0°C to 91.0°C | |
Authentique | |
C5H13N | |
1.4055 | |
04, 179 | |
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane | |
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-3-amine | |
12019 | |
87.16 | |
Liquide |
616-24-0 | |
100.0 | |
0.7400g/mL | |
2°C | |
98% min. (GC) | |
(C2H5)2CHNH2 | |
MFCD00008096 | |
0.74 | |
Solubility in water: soluble. | |
CCC(N)CC | |
87.17 | |
CHEBI:84248 | |
98+% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-471-6
- 3-Aminopentane
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.