Learn More
3-aminobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11431768
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11431768
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13995.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2237-30-1
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.139
Numéro MDL MFCD00007756
Clé InChI NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
CID PubChem 16702
Nom IUPAC 3-Aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzonitrile
Point de fusion 51°C to 53°C
Point d’ébullition 290°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Almond-like
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%