Learn More
3-aminobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10694662
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2237-30-1
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00007756
Clé InChI NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
CID PubChem 16702
Nom IUPAC 3-Aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzonitrile
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 54.0°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 288.0°C to 290.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CN
Quantité 25 g
Beilstein 14, 391
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ehtanol,ethyl ether,acetone
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.