Learn More
3-chlorhydrate dʼaminoazétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495588
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
Code produit. 15495588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59318.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102065-89-4 | C3H8N2 | 72.111 g/mol
3-Aminoazetidine dihydrochloride, is used as active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate d’3amino-azétidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102065-89-4
Formule moléculaire C3H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 72.111
Numéro MDL MFCD09910173
Clé InChI FDPKMJDUXJFKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoazetidine, 3-azetidinamine, acmc-209y1n, 3-aminoazetidine dihy drochloric
CID PubChem 1516506
Nom IUPAC azetidin-3-amine
SMILES C1C(CN1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Aminoazetidine dihydrochloride
Quantité 500 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 145.03
Pourcentage de pureté 95%