Learn More
3-Amino-6-morpholinopyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
146.00€ - 421.00€
Identifiants chimiques
CAS 66346-91-6
Formule moléculaire C8H12N4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Clé InChI IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
CID PubChem 13114295
Nom IUPAC 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-amine
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11996641
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
433270010
1 g
146.00€
1g
11916651
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
433270050
5 g
421.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
66346-91-6
180.21
6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
6-morpholine-4-ylpyridazine-3-amine
C8H12N4O
IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
13114295
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Spécification
3-Amino-6-morpholinopyridazine
96.0
181°C to 183°C
Authentique
Flacon en verre
6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
180.21
180.21
Poudre ou poudre cristalline
66346-91-6
100.0
Blanc à jaune
96% min. (HPLC)
C8H12N4O
IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
6-morpholine-4-ylpyridazine-3-amine
13114295
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.