Learn More
3-Amino-4-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15415287
3-Amino-4-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15415287
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15415287
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32550.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78790-79-1
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.13
Numéro MDL MFCD04035596
Clé InChI PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
CID PubChem 10678219
Nom IUPAC 3-aminopyridine-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-cyanopyridine
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 119.13
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-Amino-4-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific™ >