Learn More
Acide 3-amino-3-(2-chlorophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7047814
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11309765
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19796.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68208-20-8
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD01871299
Clé InChI NXXFYRJVRISCCP-MRVPVSSYSA-N
Synonyme 3-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-chloro-phenyl-propionic acid, 3-2-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-2-chlorophenyl propionic acid, dl-beta-2-chlorophenyl alanine, pubchem13916, rarechem ak hc t319, 3-amino-3-2-chlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid, .beta.-amino-2-chloro, r/s-3-amino-3-2-chloro-phenyl-propionic acid
CID PubChem 239929
Nom IUPAC acide 3-amino-3-(2-chlorophényle)propanoïque
SMILES [NH3+][C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Point de fusion ∽223°C (decomposition)
Beilstein 2938797
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 97%