Learn More
3’-Amino-2’,3’-didésoxyadénosine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15446839
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 3′-amino-2′,3′-dédésoxyguanosine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
CAS 66323-49-7
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C10H14N6O3
Numéro MDL MFCD09750824
Quantité 1 g
Synonyme 3'-amino-2',3'-dideoxyguanosine, 3'-nh2-ddg, guanosine, 3'-amino-2',3'-dideoxy, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2',3'-dideoxy-3'-aminoguanosine, 3'-amino-2'-deoxy-d-guanosine?, 3?-amino-2?,3?-dideoxyguanosine, 3'-amino-2', 3'-dideoxyguanosine
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Clé InChI HOQBPAWPBCAUGA-DWFKHXNSNA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
CID PubChem 452019
Poids de la formule 266.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre