Learn More
3-Amino-1-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433088
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11433088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18804.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique. La 1-méthyl-3-phénylpropylamine est utilisée dans la synthèse de dérivés N-substitués de (1-méthyl-3-phénylpropyl)amine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22374-89-6
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00008090
Clé InChI WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
CID PubChem 31160
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-amine
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-phenylbutane
Point de fusion -50°C
Densité 0.928
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.514
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2413110
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 98%