Learn More
Acide 3-acétylphénylboronique, 96 %, ACROS Organics™
Code produit. 10703023
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 204841-19-0
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD01074678
Clé InChI SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
CID PubChem 2734310
ChEBI CHEBI:86552
Nom IUPAC Acide(3-acétylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylphenylboronic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212°C to 214°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Acetylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.