Learn More
3-[(6-méthylpyrazine-2-yl)oxy]benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10326764
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 941716-89-8
Formule moléculaire C12H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 215.256
Numéro MDL MFCD09817526
Clé InChI PJVRJIDLKXDROC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methylamine
CID PubChem 24229681
Nom IUPAC [3-(6-méthylpyrazine-2-yl)oxyphényl]méthanamine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 90%