Learn More
3,6-diphényle-1,2,4,5-tétrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15720889 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15720889
Marque: Thermo Scientific Acros 453230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6830-78-0 | C14H10N4 | 234.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6830-78-0
Formule moléculaire C14H10N4
Poids moléculaire (g/mol) 234.26
Numéro MDL MFCD00023646
Clé InChI XAUWSIIGUUMHQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl-s-tetrazine, 3,6-diphenyl-s-tetrazine, 3,6-diphenyltetrazine, 1,2,4,5-tetrazine, 3,6-diphenyl, s-tetrazine, 2,6-diphenyl, s-tetrazine, 3,6-diphenyl, 3,6-diphenyl-sym-tetrazine, diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, acmc-1baef, enamine_004961
CID PubChem 23263
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine
Point de fusion 196.0°C to 198.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3,6-diphényl-1,2,4,5-tétrazine
Poids de la formule 234.26
Pourcentage de pureté 98%