Learn More
3,6-dihydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11491620
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
3,6-Dihydroxyflavone,is used as an oxidative stress inducer - apoptosis inducer, it is widely used as a pharmaceutical intermediate and in cell survival applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,6-dihydroxyflavone est utilisé comme inducteur du stress oxydatif - inducteur de l’apoptose, il est largement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans les applications de survie cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108238-41-1
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.241
Numéro MDL MFCD00143082
Clé InChI XHLOLFKZCUCROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-dihydroxyflavone, 3,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 6-hydroxyflavonol, 3,6-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,6-dihydroxy-2-phenyl, acmc-1c7fz, 3,6-dihydroxy-2-phenylchromone
CID PubChem 688659
Nom IUPAC 3,6-dihydroxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dihydroxyflavone
Point de fusion 231°C to 234°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 97%