Learn More
Acide 3,5-dinitrosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10654632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 10654632
Marque: Thermo Scientific Acros 156441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
L’acide 3,5-dinitrosalicylique, numéro CAS 609-99-4, également appelé DNS ou DNSA, est utilisé pour quantifier les niveaux de glucides dans le sang par calorimétrie.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide 3,5-dinitrosalicylique également connu sous le nom de DNS ou de DNSA réagit avec les sucres réducteurs formant de l’acide 3-amino-5-nitrosalicylique, qui est un composé aromatique avec une absorption maximale à 540 nm permettant la mesure par spectrophotomètre de la quantité de molécules réductrices
Applications
  • Il est utilisé dans la quantification des sucres réducteurs par colorimétrie dans le sang. Il est également utilisé pour analyser l’activité de la glycosidase (glycoside hydrolase) par quantification du sucre réducteur émis par voie enzymatique.
  • L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut détecter des substances réductrices dans l’urine
  • Ce composé est utilisé pour détecter la présence de groupes carbonyles libres (C = O)
  • L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut être utilisé pour déterminer les effets des nanoparticules d’argent (AgNP) sur les fuites de membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-99-4
Formule moléculaire C7H4N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 228.12
Numéro MDL MFCD00007104
Clé InChI LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
CID PubChem 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrosalicylic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170.0°C to 174.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10,122
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.