Learn More
Acide 3,5-dinitrosalicylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Dinitrosalicylic acid is used in the quantification of reducing sugars by colorimetry. It is utilized for the analysis of glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. It is also used to detect reducing substances in urine and for quantifying carbohydrate level in blood. It acts as an important raw material and an intermediate in the production of organic chemicals such as agrochemicals, organic synthesis, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 3,5-dinitrosalicylique est utilisé dans la quantification des sucres réducteurs par colorimétrie. Il est utilisé pour l’analyse de l’activité de la glycosidase (glycoside hydrolase) par quantification du sucre réducteur émis par voie enzymatique. Il est également utilisé pour détecter les substances réductrices dans l’urine et pour quantifier le taux de glucides dans le sang. Il agit comme une matière première importante et un intermédiaire dans la production de produits chimiques organiques tels que les produits agrochimiques, la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’éthanol, l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs puissants et les acides forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Dinitrosalicylic acid |
Point de fusion | 169°C to 174°C |
Quantité | 1000 g |
Beilstein | 2220661 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol,ethanol,diethyl ether and benzene. |
Poids de la formule | 228.12 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |
RUO – Research Use Only