Learn More
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10677021
Marque: Thermo Scientific Acros 408711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-33-2
Formule moléculaire C7H3ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 230.56
Numéro MDL MFCD00007248
Clé InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
CID PubChem 7432
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67.0°C to 70.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 196°C (15.0 hPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3303
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 230.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou aiguilles cristallines