Learn More
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432738
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11432738
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16729.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Used in photography. This aromatic compound is used by chemists to identify alcohol components in esters and in the fluorometric analysis of creatinine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la photographie. Ce composé aromatique est utilisé par les chimistes pour identifier les composants de l’alcool dans les esters et dans l’analyse fluorométrique de la créatinine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-33-2
Formule moléculaire C7H3ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 230.56
Numéro MDL MFCD00007248
Clé InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
CID PubChem 7432
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Point de fusion 67°C to 70°C
Point d’ébullition 196°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 990249
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3277
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 230.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,5-dinitro-benzoylchloride