Learn More
Acide 3,5-diméthylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10264380
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-06-9
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00002525
Clé InChI UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
CID PubChem 10356
ChEBI CHEBI:64821
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylbenzoic acid
Point de fusion 169°C to 172°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 536
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.