Learn More
3,5-diméthylaniline, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10126130
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
108-69-0
C8H11N
121.18
MFCD00007813
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
7949
3,5-diméthylaniline
CC1=CC(=CC(=C1)N)C
108-69-0
C8H11N
121.18
MFCD00007813
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
7949
3,5-diméthylaniline
CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylaniline
Point de fusion 9.8°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Marron à marron-jaune
% max. CAS 100.0
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 221°C
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5560 to 1.558
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Gravité spécifique 0.97
Formule linéaire (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Merck Index 15, 10282
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.