Learn More
3,5-Diméthyl-1 H-pyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489432
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole is combined with Chromium(VI)­ oxide, is a valuable reagent for oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds. It reacts with malonic esters gives a family of cross-conjugated monomeric betaines. It is a common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. It is also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-Diméthyl-1H-pyrazole est associé à l’oxyde de chrome(VI), un réactif précieux pour l’oxydation des alcools primaires et secondaires en composés carbonylés. Il réagit avec les esters maloniques et produit une famille de bétaïnes monomériques conjugués. Il s’agit d’un réactif commun pour la préparation de complexes ligaturés par pyrazolato. Il est également utilisé pour préparer des dérivés N-1 substitués ayant une activité antibactérienne.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol à 0,1 g/ml.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-51-6
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00005243
Clé InChI SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
CID PubChem 6210
Nom IUPAC 3,5-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CC(C)=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 105°C to 108°C
pH 6.7
Point d’ébullition 218°C
Quantité 50 g
Beilstein 106325
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol 0.1g/mL.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 99%