Learn More
(3,5-diméthyl-1-phényl-1 H-pyrazol-4-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 99.85€
Identifiants chimiques
CAS 58789-53-0
Formule moléculaire C12H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.257
Numéro MDL MFCD06202725
Clé InChI JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 2526674
Nom IUPAC (3,5-diméthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11300667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC48009CB
250 mg Flacon en verre ambré
46.40€
250mg
10225964
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC48009DA
1 g Flacon en verre ambré
99.85€
1g
Identifiants chimiques
58789-53-0
202.257
JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
2526674
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
C12H14N2O
MFCD06202725
3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
(3,5-diméthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanol
Spécification
(3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
96.5
97%
MFCD06202725
JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
(3,5-diméthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanol
2526674
97%
58789-53-0
100.0
C12H14N2O
3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
202.257
202.26
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.