Learn More
Chlorure de 3,5-dimethoxybenzoyl, 98 %, Thermo Scientific™
53.55€ - 527.00€
Identifiants chimiques
CAS 17213-57-9
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.62
Numéro MDL MFCD00000676
Clé InChI FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87003
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11497786
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14744.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11407796
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14744.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11417796
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14744.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyl a été utilisé pour étudier le mécanisme et la cinétique de la solvolyse des chlorures 3,4- et 3,5-diméthoxybenzoyl dans divers solvants binaires. Le chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyl subit une réaction d’addition avec le 4,4-diméthyl-2-pentyne en présence d’AlCl3 via le déplacement de 1,2-méthyle. Il est utilisé comme intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des bases fortes.
Spécification
Identifiants chimiques
17213-57-9
200.62
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle
C9H9ClO3
MFCD00000676
87003
COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
Specifications
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
42°C to 44°C
>110°C (230°F)
MFCD00000676
511839
benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-benzoyl chloride, acmc-1c560, benzoyl chloride,3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzoic acid chloride, 3,5-dimethoxybenzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle
87003
98%
17213-57-9
152°C to 154°C (11 mmHg)
C9H9ClO3
UN3261
Moisture sensitive
It hydrolyzes in water.
COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
200.62
200.62
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 241-256-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
SDS