Learn More
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10376030
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-21-4
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002502
Clé InChI IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
CID PubChem 14332
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethoxybenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182°C to 185°C
Couleur Beige-rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 405
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.