Learn More
3’,5’-diméthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450738
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3',5'-Dimethoxyacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole1. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3′,5′-Dimethoxyacetophenone-diméthoxyacétophénone est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de 5,7-diméthoxy-3-méthylindazole1. Il a été utilisé dans la synthèse de (R)-(+)-1-(3,5-diméthoxyphenyl)éthyl acétate-éther-180.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39151-19-4
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00008739
Clé InChI YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
CID PubChem 95997
Nom IUPAC 1-(3,5-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 39°C to 41°C
Point d’ébullition 290°C to 291°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 25 g
Beilstein 2045586
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 97%