Learn More
3,5-dihydroxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11398175
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-62-4
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00017123
Clé InChI PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
CID PubChem 76604
Nom IUPAC 3,5-dihydroxybenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxybenzamide
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2690560
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%