Learn More
Bromure de 3,5-difluorophénylmagnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10482504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10482504
Marque: Thermo Scientific Acros 427441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Difluorophenylmagnesium bromide
Couleur Yellow to brown solution
Note relative au nom 0.5M solution in THF
CAS 62351-47-7, 109-99-9
Point d’ébullition 65.0°C
% min. CAS 11.19, 86.57
% max. CAS 13.43, 88.81
Formule moléculaire C6H3BrF2Mg
Formule linéaire F2C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD00672005
Concentration 0.5M, exact strength on the certificate of analysis
Densité 0.9710g/mL
Synonyme 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clé InChI CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 1,3-difluorobenzène-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 217.30
CID PubChem 2778376
Poids de la formule 217.29
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.971
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.