Learn More
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
40.79€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 210532-25-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3ClF2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.59 |
Numéro MDL | MFCD02091378 |
Clé InChI | IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03 |
CID PubChem | 2774058 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle |
SMILES | FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
210532-25-5 | |
212.59 | |
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N | |
2774058 | |
FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O |
C6H3ClF2O2S | |
MFCD02091378 | |
3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03 | |
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle |
Spécification
3, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride | |
96.0 | |
55.9°C to 58.2°C | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
MFCD02091378 | |
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle | |
2774058 | |
97% |
210532-25-5 | |
100.0 | |
Orange ou Tan | |
96% min. (GC) | |
C6H3ClF2O2S | |
3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03 | |
FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O | |
212.59 | |
212.6 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only