Learn More
3,5-difluoro-N-Fmoc-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468587
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine is used for producing high quality peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,5-difluoro-N-Fmoc-L-phénylalanine est utilisée pour produire des peptides de haute qualité.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205526-24-5
Formule moléculaire C24H19F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 423.42
Numéro MDL MFCD00797579
Clé InChI UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
Synonyme fmoc-phe 3,5-f2-oh, fmoc-phe 3,5-dif-oh, fmoc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-3,5-difluorophenylalanine, fmoc-l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-l-3,5-difluorophe, 3,5-difluoro-l-phenylalanine, n-fmoc protected, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
CID PubChem 2774201
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (2S)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Poids de la formule 423.4
Pourcentage de pureté 95%