Learn More
3’,5’-Difluoro-4’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
90.70€ - 275.00€
Identifiants chimiques
CAS | 170570-79-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8F2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.158 |
Numéro MDL | MFCD00236243 |
Clé InChI | OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole |
CID PubChem | 2736983 |
Nom IUPAC | 1-(3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLa 3′,5′-difluoro-4′-methoxyacétophénone est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
170570-79-3 | |
186.158 | |
OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N | |
2736983 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F |
C9H8F2O2 | |
MFCD00236243 | |
1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole | |
1-(3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)éthanone |
Spécification
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone | |
C9H8F2O2 | |
1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole | |
OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)éthanone | |
2736983 | |
97% |
170570-79-3 | |
MFCD00236243 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F | |
186.158 | |
186.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante