Learn More
Acide 3,5-difluoro-2-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047801
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11359725
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19773.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 737000-76-9 | C7H7BF2O3 | 187.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 737000-76-9
Formule moléculaire C7H7BF2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.94
Numéro MDL MFCD03095353
Clé InChI JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
CID PubChem 2734607
Nom IUPAC Acide (3,5-difluoro-2-méthoxyphényl) boronique
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.94
Pourcentage de pureté 97%