Learn More
3’,5’-Difluoro-2’-hydroxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
37.67€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS 140675-42-9
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00042476
Clé InChI MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CID PubChem 2736976
Nom IUPAC 1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11344686
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32624.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11334686
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32624.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
140675-42-9
172.131
MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
2736976
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
C8H6F2O2
MFCD00042476
1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
Spécification
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
105°C to 109°C
MFCD00042476
MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
2736976
97%
140675-42-9
C8H6F2O2
1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
172.131
172.13
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante