Learn More
Acide 3,5-dichlorophénylacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054867
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15409928
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63293.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 51719-65-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51719-65-4
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD01764671
Clé InChI RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
CID PubChem 6452487
Nom IUPAC Acide 2-(3,5-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorophenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.03
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide