Learn More
3,5-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.00€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 626-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.02 |
Numéro MDL | MFCD00007774 |
Clé InChI | UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline |
CID PubChem | 12281 |
ChEBI | CHEBI:19904 |
Nom IUPAC | 3,5-dichloroaniline |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10429600
|
Thermo Scientific Acros
|
100 g | Flacon en verre |
47.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10030810
|
Thermo Scientific Acros
113125000 |
500 g | Flacon en verre |
145.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
626-43-7 | |
162.02 | |
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N | |
12281 | |
3,5-dichloroaniline |
C6H5Cl2N | |
MFCD00007774 | |
benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline | |
CHEBI:19904 | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N |
Spécification
3, 5-Dichloroaniline | |
626-43-7 | |
100.0 | |
Blanc à marron | |
260.0°C (741.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H5Cl2N | |
MFCD00007774 | |
1.58 | |
Solubility in water: 0.6g/L (26°C). Other solubilities: 26.8g/L n-hexane (20°C),soluble in most organic solvents | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N | |
162.02 | |
CHEBI:19904 | |
162.02 | |
Crystals |
98% | |
97.5 | |
49.0°C to 53.0°C | |
1.5800g/mL | |
133°C | |
97.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3NH2 | |
12, 626 | |
benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline | |
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dichloroaniline | |
12281 | |
2.1 mPa.s (50°C) | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-948-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit s’assombrit durant le stockage
- 3,5-Dichloroaniline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only