Learn More
3,5-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401648
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-43-7
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00007774
Clé InChI UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
CID PubChem 12281
ChEBI CHEBI:19904
Nom IUPAC 3,5-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloroaniline
Point de fusion 49°C to 53°C
Densité 1.58
Point d’ébullition 259°C to 260°C (741 mmHg)
Point d’éclair 133°C (271°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 636492
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%