Learn More
Oxime de 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime |
CAS | 25952-74-3 |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C7H5Br2NO2 |
Numéro MDL | MFCD02180889 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,6-dibromo-4-hydroxyimino methyl phenol, benzaldehyde,3,5-dibromo-4-hydroxy-, oxime, 2,6-dibromo-4-1e-hydroxyimino methyl phenol, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehydeoxime, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbip, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbi`, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-bis bromanyl-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one |
Clé InChI | NWAZSJXQHSKZJO-UHFFFAOYSA-N |