Learn More
3,5-catéchol-di-tert-butylcatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421378
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15421378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55207.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1020-31-1 | C14H22O2 | 222.328 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à température ambiante avec une ventilation adéquate. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020-31-1
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.328
Numéro MDL MFCD00008819
Clé InChI PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
CID PubChem 66099
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylbenzène-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butylcatechol
Point de fusion 95°C to 100°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1370212
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Di-tert-butylcatechol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-1,2-Benzenediol