Learn More
Acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamique, majoritairement trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamique, principalement trans,
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamique, principalement trans,
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid |
Note relative au nom | predominantly trans |
Point de fusion | ∼195°C (decomposition) |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 3144594 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 276.37 |
Pourcentage de pureté | 98% |