Learn More
3,5-bis(trifluorométhyl)thiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-bis(trifluorométhyl)thiophénol est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau mais soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à l’air.
Le 3,5-bis(trifluorométhyl)thiophénol est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau mais soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à l’air.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol |
| Point d’ébullition | 63°C to 64°C (15 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Poids de la formule | 246.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |