Learn More
3,4-hexanedione, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10471291
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4437-51-8
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00010237
Clé InChI KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
CID PubChem 62539
Nom IUPAC hexane-3,4-dione
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Hexanedione
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Densité 0.9410g/mL
Point d’ébullition 130°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5C(O)C(O)C2H5
Indice de réfraction 1.4090 to 1.415
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 790
Gravité spécifique 0.941
Informations sur la solubilité Solubility in water: 127g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in 1,2-propylene glycol,ethanol,oils,and fats
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Hexanedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.